Key Documents
1.93685
Supelco
酒石酸二钠二水合物
EMPLURA®
别名:
di-Sodium tartrate dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
230.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1