主要文件
1.93676
Supelco
Mercury(II) acetate
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(CH3COO)2
CAS号:
分子量:
318.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Hg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3