主要文件
1.93669
Supelco
Lead(II) nitrate
EMPLURA®
别名:
Lead(II) nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(NO3)2
CAS号:
分子量:
331.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Pb](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3