產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93608.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93608.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1