主要文件
1.93607
Supelco
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
laboratory grade
產品線
EMPLURA®
形狀
solution
濃度
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH值
12-13 (20 °C, 68 °F)
bp
102 °C/1,013  hPa
mp
-20 °C (-4 °F)
溶解度
water: soluble
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
應用
industrial hygiene
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
InChI 密鑰
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
包裝
1.93607.1021: 1 L Minimum Order Quantity: 8
1.93607.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93607.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2