主要文件
1.93500
Supelco
氢氧化铵 溶液
EMPLURA®
别名:
氨水, 阿摩尼亚水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4OH
CAS号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
laboratory grade
蒸汽壓力
483 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
expl. lim.
27 %
pH值
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7 °C/1,013 hPa
mp
-57.5 °C (-71.5 °F)
溶解度
water: soluble
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2