主要文件
1.93260
Supelco
Potassium chromate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium chromate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CrK2O4
CAS号:
分子量:
194.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI 密鑰
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93260.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3