等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1