主要文件
1.93242
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Mercury(II) nitrate monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS号:
分子量:
324.60 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI 密鑰
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93242.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3