Key Documents
1.93233
Supelco
氯化钙 二水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Calcium chloride dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
147.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
mp
176 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1