等級
for analytical purposes
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93222.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93222.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1