Key Documents
1.93022
Supelco
磷钼酸 水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
钼磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
等級
ACS reagent
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有机-无机杂化材料分子电池的前体,用作阳离子插入电极。
包裝
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3