共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4G10®, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr)
基因資訊
human ... PID1(55022)
一般說明
某些酪氨酸残基可被蛋白激酶标记为磷酸基团(磷酸化的)。(它在磷酸化状态下被称为磷酸酪氨酸)。酪氨酸磷酸化被认为是信号转导和酶活性调节中的关键步骤之一。抗-磷酸酪氨酸抗体的出现是信号转导研究中的重要事件之一。在抗-磷酸酪氨酸抗体出现之前,蛋白质和酶的酪氨酰磷酰化是通过危险且耗时的放射性实验进行研究的。抗-磷酸酪氨酸抗体通常是对目标蛋白进行免疫沉淀后用于蛋白质印迹,以对蛋白的酪氨酰磷酸化进行测量。抗-磷酸酪氨酸抗体也被直接用于细胞裂解液中,以对响应各种治疗方法的酪氨酸磷酸化水平整体变化进行检查。
描述小鼠-小鼠杂交瘤4G10体外产生的
IgG2bκ小鼠单克隆抗体。通过蛋白G-琼脂糖层析纯化,并与辣根过氧化物酶交联。
描述小鼠-小鼠杂交瘤4G10体外产生的
IgG2bκ小鼠单克隆抗体。通过蛋白G-琼脂糖层析纯化,并与辣根过氧化物酶交联。
辣根过氧化物酶交联的抗磷酸酪氨酸抗体(05-321)
特異性
识别来自全部物种的酪氨酸磷酸化蛋白。
免疫原
磷酸酪胺-KLH。
應用
抗磷酸酪氨酸抗体,克隆4G10,HRP偶联物可检测到磷酸酪氨酸水平 & 经发布 & 经验证可用于ELISA & WB。
用于HRP结合物是有利的应用,例如WB和IP。
研究子类别
常规翻译后修改
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对EGF处理的人A431癌细胞的RIPA裂解物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
在0.5-2 μg/mL处检测,在2 μg/mL处性能最佳(10 μL/10 mL封闭缓冲液)。该批次在EGF处理的人A431癌细胞的RIPA裂解物中检测到酪氨酸磷酸化蛋白。
蛋白质印迹分析:
在0.5-2 μg/mL处检测,在2 μg/mL处性能最佳(10 μL/10 mL封闭缓冲液)。该批次在EGF处理的人A431癌细胞的RIPA裂解物中检测到酪氨酸磷酸化蛋白。
標靶描述
取决于能检测到的酪氨酸磷酸化蛋白的分子量。
外觀
200 μg IgG2bκ-HRP偶联物,溶于含有0.05%Kathon的100 μL PBS中®。如果在10 mL封闭缓冲液中以2 μg/mL的最佳浓度使用,则足以进行10次蛋白质印迹。液体。
蛋白G-琼脂糖层析
儲存和穩定性
自收到之日起在2-8°C可稳定保存6个月。注:不可冷冻。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
注:为了获得最佳性能,使用前通过离心小瓶去除HRP沉淀。
注:为了获得最佳性能,使用前通过离心小瓶去除HRP沉淀。
分析報告
对照
过钒酸盐处理的人A431细胞提取物,EGF处理的人A431细胞。
过钒酸盐处理的人A431细胞提取物,EGF处理的人A431细胞。
法律資訊
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
The Journal of biological chemistry, 282(37), 27181-27191 (2007-07-21)
The role of the paxillin superfamily of adaptor proteins in B cell antigen receptor (BCR) signaling has not been studied previously. We show here that leupaxin (LPXN), a member of this family, was tyrosine-phosphorylated and recruited to the plasma membrane
Nature chemical biology, 10(1), 69-75 (2013-12-03)
The increase of cell surface sialic acid is a characteristic shared by many tumor types. A correlation between hypersialylation and immunoprotection has been observed, but few hypotheses have provided a mechanistic understanding of this immunosuppressive phenomenon. Here, we show that
Clinical proteomics, 13, 13-13 (2016-06-17)
Curcumin, derived from the rhizome Curcuma longa, is a natural anti-cancer agent and has been shown to inhibit proliferation and survival of tumor cells. Although the anti-cancer effects of curcumin are well established, detailed understanding of the signaling pathways altered
Antagonistic interplay between necdin and Bmi1 controls proliferation of neural precursor cells in the embryonic mouse neocortex.
Testing null
Atheroprotective effect of oleoylethanolamide (OEA) targeting oxidized LDL.
Testing null