产品名称
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L3
產品線
LiChrosorb®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
Silica bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
LiChrosorb® Si 60是一种可靠的不规则形状二氧化硅吸附剂,孔径为60A,可用于正相色谱分析。该吸附剂包装在LiChroCART 125-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 40 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 50000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 2.0
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 50000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany