产品名称
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3 µm, 100 Å 150 x 2.1 mm, suitable for HPLC, PEEK-lined stainless steel column
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-cHILIC bonding phase
粒徑
3 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
1.5-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
room temp
一般說明
SeQuant® ZIC®-cHILIC专为极性亲水化合物的高效HPLC和LC-MS分析而设计。这种带有磷酸胆碱官能团的两性离子固定相为您提供了互补的选择性,使以前的HPLC柱在反相或HILIC模式下难以分离的物质更容易开发方法。该色谱柱尺寸为150 mm长*2.1mm内径,是采用标准HPLC或具有极低滞溜容积的优化HPLC仪器分离极性样品的最佳选择。SeQuant® ZIC®-cHILIC HPLC柱可提供互补选择性,以优化极性亲水性化合物的分离。该柱具有一种新型致密键合的1:1电荷平衡磷酸胆碱官能团。与所有真正的两性离子固定相一样,直接和可重复的分离可通过亲水性分配结合弱离子的相互作用而实现。SeQuant® ZIC®-cHILIC柱更易获得的正电荷可通过改变与阴离和阳离子分子部分的相互作用,实现色谱中的选择性调节。这在部分情况下是有利的,比如在分离不稳定的金属配合物或高极性且带有多个电荷的氨基糖苷类化合物时。其优异的稳定性和最小出血量也使SeQuant® ZIC®-cHILIC柱成为许多LC-MS应用的首选。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱产品组合和开发方法的信息:宣传册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 宣传册:HPLC实用指南——方法开发指南
分析報告
压力: ≤ 50 bar
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 90000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.25
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 90000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.25
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany