主要文件
1.50494
Supelco
SeQuant ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 10 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
别名:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
产品名称
SeQuant ZIC-HILIC (5µm,200Å) 250 x 10 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant
特點
endcapped: no
參數
400 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant ZIC®-HILIC色谱柱旨在保留和分离所有类型的极性和亲水化合物,实现高选择性和可重复性的稳健色谱。 硅基ZIC®-HILIC吸附剂具有由高极性永久两性离子组成的键合固定相。1:1的两性离子电荷平衡有利于分离选择性,使得ZIC®-HILIC柱整体呈中性,但具有微弱而重要的离子相互作用。在方法开发过程中,ZIC®-HILIC色谱柱的选择性调整是由与pH无关的永久两性离子促进的,从而确保在洗脱液优化过程中只有分析物(而不是色谱柱)受到影响。200 Å的孔径使该色谱柱非常适合在HILIC条件下分离小极性分子。色谱柱尺寸为250 mm长x 2.1 mm ID,非常适合使用UHPLC或优化的HPLC仪器分离复杂样品,从而提供低驻留体积。由于良好的保留和强大的性能,SeQuant HILIC色谱柱在世界各地的许多实验室中广受欢迎。例如,美国食品和药物管理局(FDA)推荐SeQuant ZIC®-HILIC用于分析三聚氰胺及相关物质。SeQuant HILIC色谱柱具有稳定性和低流失率。这些特点使它们特别适用于LC-MS应用,其中高底噪会导致信号抑制和定量测量干扰,同时也会增加仪器磨损。它们的高稳定性使得这些高性能的HILIC色谱柱对于传统的HPLC应用也很有吸引力。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 60000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany