主要文件
1.50449
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
别名:
两性亲水作用液相色谱HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC 3.5µm,200Å 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
500 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
3.5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant® ZIC®-HILIC 柱 用于截留和分离所有类型的极性和亲水化合物,可实现高选择性、可重现性、稳定的色谱分析。
二氧化硅基ZIC®-HILIC吸附剂有键合的固定相,该固定相由高极性永久两性离子组成。1:1 两性离子电荷平衡有利于分析选择性,使得ZIC®-HILIC柱总体呈电中性,具有重要的弱离子相互作用。方法开发过程中不依赖于pH的永久两性离子有利于调节ZIC®-HILIC 柱的选择性,确保洗脱剂优化过程中只有分析物(而不是柱)受到影响。
200 Å的孔径使该柱特别适合于HILIC条件下较大极性分子的分离。
柱尺寸为250 mm 长 x 2.1 mm 内径,是以具有低滞留体积的UHPLC或优化HPLC仪器分离复杂样品的最佳选择。
由于其有利的截留特性和稳定的性能,SeQuant® HILIC 柱备受全球无数实验室的青睐。例如,美国食品药品监督管理局推荐® 采用ZIC®-HILIC 分析三聚氰胺和相关物质。SeQuant®HILIC具有良好的稳定性和低流失率。这些特点令其特别适用于LC-MS应用,在这种应用中高背景噪音会导致信号抑制和对定量测定的干扰,同时增加仪器磨损。高稳定性令这些高效的HILIC柱受到传统HPLC应用的青睐。
了解有关Supelco HPLC 柱系列和方法开发的更多信息:
手册:HPLC和UHPLC柱选择指南
手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany