主要文件
1.50388
Supelco
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
别名:
TM=["LiChrosorb"] Si HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L3
產品線
LiChrosorb®
特點
endcapped: no
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
Silica bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrosorb® Si 60是一种可靠的孔径为60A的不规则形状二氧化硅吸附剂,可用于正相色谱分析。该吸附剂包装在Hibar 250-4 HPLC柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
分析報告
压力: ≤ 70 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 50000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯): ≥ 0.5
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany