产品名称
LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
參數
250 bar pressure
品質等級
技術
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
柱長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany