主要文件
14-801-M
Sigma-Aldrich
Tec蛋白质,活化,10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
100
300
分子量
Mw 57 kDa
製造商/商標名
Upstate®
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... TEC(100124696)
一般說明
N末端带有6His标签的重组人Tec氨基酸174末端。通过与Mg/ATP孵育自动激活,通过凝胶过滤去除过量的ATP和MgAc。
生化/生理作用
蛋白质靶标:Tec
包裝
也提供250 μg的规格-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-801M。
外觀
50 mM Tris/HCl pH7.5、300 mM NaCl、0.1 mM EGTA、0.03%Brij-35、270 mM蔗糖、1 mM苯甲脒、0.2 mM PMSF、0.1%2-巯基乙醇、5 mMβ-甘油磷酸盐、1 mM Na3VO4。冷冻溶液。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2