Key Documents
1.46529
Millipore
ICR-拭子
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
别名:
含中和剂的大豆酪蛋白消化培养基,含中和剂的胰蛋白酶大豆肉汤,TSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112601
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
sterile; irradiated
形狀
liquid
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 100 units
pH值
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
應用
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
相容性
stand alone
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-25°C
適合性
nonselective for
一般說明
ICR拭子设计用于洁净室和隔离器中干燥表面的环境监测。试验系统的原理是对被测表面上的微生物污染进行定性存在/不存在试验。ICR拭子是一体化的样品系统,只需打开系统一次即可擦拭表面、冲洗和孵育拭子。ICR拭子基于双腔系统。一个腔室包含装有预润湿拭子的试管,第二个球形腔室包含添加有聚山梨醇酯(吐温®80、卵磷脂和丙酮酸盐作为中和剂)的大豆酪蛋白消化培养基。两个腔室通过采样前关闭的拭子空心轴连接。通过咬合上部球形腔室,打开该密封件。然后,可以将培养基挤压到拭子头上。
應用
ICR拭子用于干燥表面的环境监测,例如灌装针、管道或洁净室和隔离器中其他难以接近的表面。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2