主要文件
1.46007
Millipore
FRIIS琼脂
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, box of 20 plates
别名:
支原体琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.75
agency
EP 2.6.7
USP
品質等級
無菌
sterile; aseptically filled
形狀
plate
特點
ready-to-use
ICR Settle plate
包裝
box of 20 plates
板直徑
60 mm
pH值
7.4 ( in H2O)
應用
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
mycoplasma
一般說明
FRIIS琼脂补充了马血清和猪血清,以提供可用的胆固醇和脂肪酸。由于存在酚红培养基颜色变为黄色或紫色,表明支原体生长。杆菌肽抑制伴随的革兰氏阳性细菌细胞壁的合成。
應用
建议使用FRIIS琼脂检测药品中的非禽支原体,尤其是疫苗原液、细胞库和病毒培养物中的非禽支原体。
特點和優勢
  • 即用型便利,无需进一步制备步骤。
  • 药品,如生物制药、疫苗、细胞培养物和病毒培养物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.