主要文件
14-512-M
Sigma-Aldrich
Axl蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 48 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
UniProt登錄號
基因資訊
human ... AXL(558)
一般說明
N末端带有His6标签的重组氨基酸473末端人Axl
产品来源:在Sf21细胞中表达
應用
研究子类别
肥胖症
代谢紊乱
研究类别
代谢
生化/生理作用
蛋白质靶标:Axl
靶标亚家族:TK
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-512M。
品質
通过Axl-tide的磷酸化进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。