Merck
1.41464
SAFC
Parteck® MXP(聚乙烯醇4-88)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
制药生产
别名:
Parteck® 聚乙烯醇, PVA, PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111042
agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
粒徑
≤200 μm (d95)
mp
160-240 °C
應用
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体剂型的功能性辅料。我们的Parteck® 系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
Parteck® MXP 辅料是基于聚乙烯醇的辅料,专门设计用于热熔挤出,通过无定形固态的稳定性增加水溶性差API的溶解度。Parteck® MXP 稳定、药物载量高,可用于各种水溶性差的API和各种最终剂型。
特點和優勢
  • 通过沉淀抑制作用实现优异的过饱和
  • 热稳定性高达250°C,应用潜力更广
  • 稳定的高载药量,适用于广泛的API
  • 释放动力学具有多样性
  • 兼容各种下游加工,包括直接压缩、连续生产、薄膜挤出和3D打印
  • 粉末特性经过优化,热熔挤出(HME)性能优异
  • 聚合物特性适于HME、喷雾干燥和3D打印
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1