Merck
1.37074
SAFC
2-吗啉乙磺酸一水合物(MES)
EMPROVE® EXPERT
制药生产
别名:
2-吗啉乙磺酸一水合物(MES)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
224-632-3
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
特點
RNase and DNase free
pH值
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解度
80 g/L
體積密度
570 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
我们的SAFC®高质量生物制药加工产品组合经受了严格的质量控制程序,并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料随附EMPROVE®档案,提供全面、最新的文件,帮助您应对监管挑战、控制风险并改进制造工艺。
缓冲液质量对于生物制药工艺的成功至关重要,因为缓冲液几乎在每个生产步骤中都必不可少。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1