主要文件
125059
Millipore
MiniChrom Column Fractogel DMAE (M), 1 ml
MiniChrom Fractogel® DMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
别名:
Fractogel® EMD DMAE (M)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
材料
polypropylene housing
產品線
Fractogel®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
8 mm × 20 mm
容積
1 mL
基質活性組
Methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
~100 mg, BSA binding capacity
應用
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
8 x 20mm
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13