主要文件
1.24802
Millipore
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
别名:
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO3 · xHCl
CAS号:
分子量:
131.13 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
226-679-5
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
mp
150-156 °C
溶解度
100 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3