化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white to light pink
溶解度
water: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
InChI 密鑰
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
膜渗透性AICA-核糖苷(目录编号123040)的5′-磷酸化类似物,模拟AMP并充当AMPK(AMP激活的蛋白激酶)的激活剂。
生化/生理作用
主要靶标
AMPK(AMP激活的蛋白激酶)的激活剂
AMPK(AMP激活的蛋白激酶)的激活剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
大面积加热后仅具有水溶性。
重構
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Fryer, L.G.D., et al. 2002.Biochem.J.363, 167.
Henin, N., et al. 1996.Biochim.Biophys.Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995.Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 6107.
Henin, N., et al. 1996.Biochim.Biophys.Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995.Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 6107.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3