产品名称
LiChrospher® Si 60 (5 µm), LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
產品線
LiChrospher®
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特點
endcapped: no
參數
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
Silica bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
體積密度
200‑800 kg/m3
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrospher® Si 60是一种通用的HPLC球形硅胶吸附剂,孔径为60A,粒度为5µm,用于正相色谱法。
聯結
替代:19640-9
分析報告
比表面积(BET):700 - 800 m²/g
毛孔体积:0.80 - 0.90 ml/g
压力(Si): ≤ 30 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 60000
粒径(d10):4.3 - 5.1 µm
粒径(d50):6.2 - 7.0 µm
粒径(d90):9.0 - 9.8 µm
毛孔体积:0.80 - 0.90 ml/g
压力(Si): ≤ 30 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 60000
粒径(d10):4.3 - 5.1 µm
粒径(d50):6.2 - 7.0 µm
粒径(d90):9.0 - 9.8 µm
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany