主要文件
1.19158
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
别名:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
成份
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
技術
HPLC: suitable
相容性
for use with LICHROTEST
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
分析報告
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
法律資訊
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2