Key Documents
1.18326
Supelco
氯测试补充装
for use with MCOLORTEST®
别名:
Chlorine Visual Test Kit Refills
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
一般說明
当MQuant®检测试剂盒的试剂用完时,可以订购相应的补充装来补充试剂盒。一系列MQuant®检测试剂盒均提供补充装,使其成为一种特别经济的检测系统。
当MQuant®(原MColortest®)试剂盒的试剂用完时,可以订购相应的补充装来补充试剂盒。这一系列检测试剂盒均提供补充装,使其成为一种特别经济和环保的检测系统。
该补充装包含MQuant®检测试剂盒1.14826的所有试剂,用于氯的比色检测。
用于补充MQuant 1.14826产品®
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
相关内容
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine