product name
Superspher® 100 RP-18 封端 LiChroCART™ 25-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Superspher®
特點
endcapped
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
2.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
分析報告
压力: ≤ 15 bar
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 50000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.5
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 6.0
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 50000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.5
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 6.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany