产品名称
Superspher® 60 RP-8 LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Superspher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它们非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。这种粒径为 4µm 的高性能硅胶载体可提供极好的压力/分离性能比。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 160 bar
理论板数( N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 100000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8-1.4
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 4.5
理论板数( N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 100000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8-1.4
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 4.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany