Key Documents
1.15498
Supelco
HPTLC板,硅胶60 RP-18 F₂₅₄s ,带浓缩区20 x 2.5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
别名:
HPTLC硅胶60 RP-18 F₂₅₄s,带浓缩区20 x 2.5 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
150-200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25块玻璃平板20 x 10 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
聯結
替代:15498-6; 15498
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt.测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
层厚浓缩区:70 - 110 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
11 - 23
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:20 - 40
- Reichstein S,类固醇检测:50 - 70
- 氢化可的松,类固醇检测:65 - 85
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)