主要文件
1.15265
Supelco
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
别名:
Heating bath fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41103715
酶委員會索引編號:
500-075-4
NACRES:
NB.51
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
390 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
黏度
~330 mPa.s(20 °C)
運動黏度
220-280 cSt(23 °C)
轉變溫度
flash point >290 °C
密度
1.15 g/cm3 at 23 °C
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI 密鑰
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
應用
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
分析報告
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1