Key Documents
1.15036
Supelco
HPTLC 板,纤维素F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
别名:
Cellulose F HPTLC plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
cellulose matrix
glass support
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 50 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
60-110 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50块玻璃板 20 x 10 cm
應用
玻璃HPTLC纤维素F板。纤维素HPTLC板,尺寸20 x 10 cm,50片。
聯結
替代:15036-6; 15036