产品名称
锌测试, photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 100 tests
100 tests
特定分析物
zinc
測量範圍
0.05-2.50 mg/L (Zn)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Cl-PAN)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Spectroquant® Zinc test锌测试盒可准确定量各种水体中的锌离子。在碱性溶液中,锌离子与吡啶基氮杂萘酚衍生物反应形成红色络合物。萃取后通过光度法测定含量。
MQuant®试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对锌浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Spectroquant® Reagent Test试剂版测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
應用
- [Interlaboratory Study on Zinc Test for Food-Contact Rubber Products].: 本研究在多个实验室中考察了锌检测的可靠性和标准化,重点研究了其在食品接触橡胶制品中的应用。它重点介绍了标准化测试程序在确保食品相关材料的安全性和合规性方面的重要性 (Shibata et al., 2015)。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system, Thyroid
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
实验方案
Photometric determination after fusion melting
Photometric determination subsequent to acid mineralisation with sulfuric acid and Perhydrol
Photometric determination subsequent to acid mineralisation with sulfuric acid and Perhydrol;