产品名称
总氮预装管测试盒, photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
nitrogen
測量範圍
10-150 mg/L (N)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该方法符合ISO 23697-1,该标准规范了对这一重要参数使用“小规模密封管方法”。酶解方法类似于 EN ISO 11905-1。硝酸盐的测定方法类似于 DIN 38405-9。
此Spectroquant® 总氮测试预装试剂盒能够可靠地测定水样中的总氮。总氮是凯氏定氮(有机氮和氨)、硝酸盐和亚硝酸盐的总和。在测定之前,需要先对样品进行酶解,以将含有机和无机氮的化合物转移到硝酸盐中,然后进一步与可光度分析的化合物反应。
The Spectroquant®预装管测试盒随附预装的16 mm圆形反应皿和所有必需的试剂,以根据所提供的说明书进行分析。
所有Spectroquant® 预装管测试盒和试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
商品
This total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.