产品名称
过氧化氢测试管, photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
hydrogen peroxide
測量範圍
0.25-5.0 mg/L (H2O2)
2.0-20.0 mg/L (H2O2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Titanyl sulfate)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法2.0 - 20.0 mg/l H₂O₂ Spectroquant®
该方法类似于DIN 38409-15。
该 Spectroquant₂®过氧化氢比色池测试盒可以准确定量消毒剂和清洗溶液中的过氧化氢浓度。
适用的方法:在以硫酸酸化的溶液中,过氧化氢和含过氧化氢化合物与钛酸酯反应,形成可用光度法测定的黄色过氧钛酸。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant® 比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法类似于DIN 38409-15。
该 Spectroquant₂®过氧化氢比色池测试盒可以准确定量消毒剂和清洗溶液中的过氧化氢浓度。
适用的方法:在以硫酸酸化的溶液中,过氧化氢和含过氧化氢化合物与钛酸酯反应,形成可用光度法测定的黄色过氧钛酸。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant® 比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
实验方案
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide