产品名称
氰化物测试, colorimetric, 0.002-0.030 mg/L (CN-), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
cyanide
品質等級
測量範圍
0.002-0.030 mg/L (CN-)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
MQuant®氰化物测试 (过去称为MColortest®)可测定以下物质中的的游离氰离子:
分析方法
氰离子与氯化剂反应形成氯化氰,在吡啶存在的情况下氯化氰可与1,3-二甲基巴比妥酸反应形成紫色染料(König 反应)。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量氰离子浓度。
印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18457延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
- 地下水和地表水
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 工业水
- 废水和渗透水
- 电镀废水
- 经过适当样品预处理的食品
分析方法
氰离子与氯化剂反应形成氯化氰,在吡啶存在的情况下氯化氰可与1,3-二甲基巴比妥酸反应形成紫色染料(König 反应)。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量氰离子浓度。
印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18457延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色0.002 - 0.004 - 0.007 - 0.010 - 0.013 - 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030 mg/l CN MQuant®
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2