主要文件
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
别名:
Fusion Flux助剂C20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
技術
XRF: suitable
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
儲存溫度
no temp limit
一般說明
用于X射线荧光光谱分析的研磨和压片方法
分析報告
一致性(红外光谱):通过测试
Al(铝): ≤ 0.001
Ba(钡): ≤ 0.001
Ca(钙): ≤ 0.001
Co(钴): ≤ 0.001
Cr(铬): ≤ 0.001
Cu(铜): ≤ 0.001
(铁): ≤ 0.001
K(钾): ≤ 0.001
Mn(锰): ≤ 0.001
Mo(钼): ≤ 0.001
Ni(镍): ≤ 0.001
Pb(铅): ≤ 0.001
Si(硅): ≤ 0.005
Sr(锶): ≤ 0.001
Ti(钛): ≤ 0.001
V(钒): ≤ 0.001
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2