品質等級
pH值
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI 密鑰
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
pH-value: 9.0 - 10.0
pH-value: 9.0 - 10.0
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company