蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.5-2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
110.4 °C
溶解度
179.5 g/L
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
體積密度
730 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
應用
- Development and characterization of a spray-dried inhalable ternary combination for the treatment of Pseudomonas aeruginosa biofilm infection in cystic fibrosis: 本研究提出了一种新型 N-乙酰-L-半胱氨酸气雾剂应用,旨在治疗囊性纤维化患者的铜绿假单胞菌生物膜感染,彰显了其改善肺功能和减少细菌定植的潜在价值(Alhajj et al., 2024)。
- Emetine induces oxidative stress, cell differentiation and NF-κB inhibition, suppressing AML stem/progenitor cells: 研究表明,作为组合疗法的一部分,N-乙酰-L-半胱氨酸可增强急性髓系白血病的氧化应激反应,为靶向白血病干细胞提供了治疗策略(Silva et al., 2024)。
- N-acetylcysteine Treatment in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Chronic Bronchitis/Pre-COPD: Distinct Meta-analyses: 该元分析揭示了 N-乙酰-L-半胱氨酸在减少 COPD 和慢性支气管炎恶化、改善抗氧化防御方面的有效性,表明其在呼吸系统疾病管理中具有显著治疗优势(Papi et al., 2024)。
- Tannic acid- and N-acetylcysteine-chitosan-modified magnetic nanoparticles reduce hepatic oxidative stress in prediabetic rats: 使用 N-乙酰-L-半胱氨酸修饰磁性纳米粒子,在减少糖尿病前期大鼠模型的氧化应激和肝损伤方面显示出良好的效果,凸显了其在预防治疗中的潜在应用价值(Świętek et al., 2024)。
- Phenylarsine oxide induced corneal injury involves oxidative stress mediated unfolded protein response and ferroptotic cell death: Amelioration by NAC: 本研究概述了 N-乙酰-L-半胱氨酸在减轻角膜细胞氧化应激和铁死亡方面的作用,并深入了解了其对化学诱导眼部损伤的保护作用(Kandhari et al., 2023)。
分析報告
含量(碘量法): ≥ 99.0%
验证(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色,结晶性粉末或无色晶体
溶液外观(1 mol/l,水):透明无色
旋光度 (α 20/D,50 g/l,缓冲液 pH 7.0):+21.0至+27.0
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
NH₄(铵): ≤ 0.01%
L-半胱氨酸(HPLC): ≤ 0.02%
其他茚三酮阳性物质: ≤ 0.1 %
验证(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色,结晶性粉末或无色晶体
溶液外观(1 mol/l,水):透明无色
旋光度 (α 20/D,50 g/l,缓冲液 pH 7.0):+21.0至+27.0
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
NH₄(铵): ≤ 0.01%
L-半胱氨酸(HPLC): ≤ 0.02%
其他茚三酮阳性物质: ≤ 0.1 %
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2