主要文件
1.12292
Sigma-Aldrich
1-辛烷磺酸钠 一水合物
for surfactant tests
别名:
1-辛烷磺酸钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17NaO3S
CAS号:
分子量:
216.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
226-195-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
體積密度
345 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 通过高效液相色谱与二极管阵列检测器改进阿卡波糖片测定方法:本研究改进了使用1-辛烷磺酸钠分析阿卡波糖片的HPLC方法,强调提高药物检测的准确性和可靠性(S XU, 2017)。
  • 通过RP-HPLC同时测定Qi-Fang-Xi-Bi颗粒中防胆碱和粉防己碱的含量:论证了1-辛烷磺酸钠在加强中药成分色谱分离方面的作用,为更好地控制中草药的质量提供了依据(XG Lu et al., 2015)。
  • 非手性-手性二维高效液相色谱在苯丙氨酸和色氨酸对映体分离中的应用1-辛烷磺酸钠的使用促进了氨基酸的对映选择性分离,这对膳食补充剂的药物分析至关重要(A Lomenova et al., 2021)。
分析報告
含量测定(碱量滴定法,以干物质计算): ≥ 99.0%
鉴别(红外光谱):符合要求
pH值(100 g/l,水):5.8 - 7.5
TLC检验:符合要求
干燥失重(120 °C;4h;真空): ≤ 2.0 %
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2