主要文件
1.12285
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
98+
别名:
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl5Nb
CAS号:
分子量:
270.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-059-8
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
solid
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205 °C
密度
2.75 g/cm3
體積密度
1450 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI 密鑰
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
分析報告
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1