solid
效力
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
體積密度
470 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
應用
基质辅助激光解吸/电离:研究辛基硫酸钠作为氨基酸MALDI-TOF MS分析的基质,说明它可提高蛋白质组学分析的电离效率(Yazdabadi et al., 2021)。
超声合成稳定的油微胶囊:本文使用巯基化壳聚糖超声合成油微胶囊,过程中会使用ᴅʟ-N-乙酰同型半胱氨酸硫内酯等衍生物提高稳定性和功能特性。为药物和工业应用相关的微包封技术提供参考(Source)。
分析報告
含量测定(酸度;以干物质计算): ≥ 99
同一性(红外光谱):通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.004 %
游离辛醇(GC): ≤ 0.1 %
硫酸灰分:29.0 - 32.0 %
干燥失重(60 °C;真空): ≤ 1
同一性(红外光谱):通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.004 %
游离辛醇(GC): ≤ 0.1 %
硫酸灰分:29.0 - 32.0 %
干燥失重(60 °C;真空): ≤ 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2