Key Documents
1.12254
Sigma-Aldrich
Molybdenum powder
99+
别名:
Molybdenum powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141727
酶委員會索引編號:
231-107-2
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
2620 °C
密度
10.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1400 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test