主要文件
1.12169
Sigma-Aldrich
Gallium
99+
别名:
Gallium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ga
CAS号:
分子量:
69.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141715
酶委員會索引編號:
231-163-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
bp
2000 °C
mp
29.8 °C
密度
5.904 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI 密鑰
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3