主要文件
1.12144
Supelco
二硫蓝VN 150(C.I.42045)
for surfactant tests
别名:
二硫蓝VN 150(C.I.42045)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H31N2NaO6S2
CAS号:
分子量:
566.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-934-1
NACRES:
NA.21
品質等級
成份
dye content, ≥40% spectrophotometric assay
損耗
≤7% loss on drying, 110°C
pH值
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解度
210 g/L
體積密度
600 kg/m3
λmax
637-640 nm in water
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
相关类别
分析報告
染料含量(分光光度法): ≥ 40 %
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸光度 λmax.(水):637 - 640 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.005 g/l;水): ≥ 800
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 7 %
表面活性剂检测的适用性:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1