主要文件
1.10661
Millipore
MRS肉汤
(DE MAN, ROGOSA and SHARPE) GranuCult®, for the isolation, cultivation, and enrichment of Lactobacillus species
别名:
乳酸菌培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® plus
技術
microbiological culture: suitable
pH值
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
50 g/L
體積密度
620 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Lactobacillus spp.
一般說明
MRS培养基有助于从不同来源(例如乳制品、粪便等)中培养出丰富的乳酸菌属种。 它含有聚山梨醇酯、醋酸酯、镁和锰,这些都是乳酸杆菌的已知的特殊生长因子,并且是丰富的营养基础。醋酸钠和柠檬酸铵可抑制链球菌、霉菌和许多其他微生物的生长。
應用
MRS培养基专门为从各种来源分离和培养乳酸菌而设计,同时抑制其他竞争微生物的生长
特點和優勢
  • 由于减少了与细颗粒和有毒物质吸入相关的风险,因此更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性
  • 方便易用,即使在温暖或湿法的环境下也可实现最小组分分离和结块
  • 批次间重复性高
  • 保质期延长至5年
  • 测试菌株数量高,高于所有监管要求
  • 造粒技术允许合并多种补充剂,无需单独添加
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):棕色
pH值(25 °C):5.5-5.0
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行促生长测试。
生长(嗜酸乳杆菌 ATCC 4356(WDCM 00098)):良好至非常好
生长(沙克乳酸杆菌 ATCC 15521(WDCM 00015)):良好至非常好
生长(乳酸乳球菌属乳酸菌 ATCC 19435(WDCM 00016)):良好至非常好
生长(戊糖片球菌 ATCC 33316(WDCM00158)):良好至非常好
生长(有害片球菌 ATCC 29358(WDCM 00022)):良好至非常好
孵育:在30 ± 1 °C的需氧条件下达48小时
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1